Kluczowe dokumenty
HTS004M
Sigma-Aldrich
Przygotowanie membrany ChemiSCREEN CXCR4
Human CXCR4 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPgammaS binding.
Wybierz wielkość
200 UNITS
2510,00 zł
2510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 UNITS
2510,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
2510,00 zł
Przewidywany termin wysyłki21 marca 2025Szczegóły
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in Chem-1 cells
opakowanie
pkg of 2 mL
producent / nazwa handlowa
ChemiScreen
Chemicon®
stężenie
0.5 mg/mL
metody
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
informacje o genach
human ... CXCR4(7852)
Opis ogólny
Chemokina SDF-1a i jej receptor GPCR CXCR4 mają specyficzność jeden do jednego, która jest unikalna wśród chemokin i ich receptorów. SDF-1a wiąże się z CXCR4 wyrażonym na komórkach krwiotwórczych i limfopoetycznych i kieruje ich przemieszczaniem się i zatrzymywaniem w narządach krwiotwórczych i limfatycznych oraz w miejscach zapalenia (Kucia i in., 2004). CXCR4 ulega ekspresji w kilku liniach komórek nowotworowych i może być odpowiedzialny za przerzuty do miejsc ekspresji SDF-1a, takich jak kości i węzły chłonne (Muller i in., 2001). Ponadto, CXCR4 jest koreceptorem dla glikoproteiny otoczki wirusa HIV gp120 (Feng et al., 1996). Opracowano małocząsteczkowych antagonistów CXCR4 i wykazano, że hamują one zakaźność T-tropowych szczepów HIV i osłabiają wzrost guzów mózgu (Arakaki i in., 1999; Rubin i in., 2003). Preparaty błonowe CXCR4 firmy Chemicon są surowymi preparatami błonowymi wykonanymi z naszych zastrzeżonych stabilnych rekombinowanych linii komórkowych w celu zapewnienia wysokiego poziomu ekspresji powierzchniowej GPCR; dlatego są idealnymi narzędziami do badań przesiewowych w kierunku antagonistów interakcji między CXCR4 i SDF-1a. Znakowany radioaktywnie SDF-1a wiąże się z błonami CXCR4 z Kd wynoszącym 0,9 nM. Przy 0,04-0,13 nM znakowanego 125I SDF-1a uzyskuje się około 3-krotne okno specyficznego wiązania.
Pełnej długości ludzki cDNA CXCR4
Zastosowanie
Test wiązania radioligandu i wiązanie GTPgammaS.
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: CXCR4
Jakość
Table 1. Signal:background and specific binding values obtained in a competition binding assay with CXCR4 membrane prep, 0.13 nM 125I-SDF-1α and a dilution series of unlabeled SDF-1α.
5 µg/well
Signal:Background 4.9
Specific Binding (cpm) 9004
Specifications:
1 unit = 5 μg
Bmax [125I]-SDF-1alpha binding: 1.6 pmol/mg protein
Kd for [125I] SDF-1alpha binding: ~ 0.9 nM
Charakterystyka techniczna
Warunki inkubacji
ZALECANE WARUNKI BADAŃ: Membrany miesza się z radioaktywnym ligandem i nieznakowanym konkurentem (patrz rysunki 1 i 2 dla badanych stężeń) w buforze wiążącym w niewiążącej 96-dołkowej płytce i inkubuje przez 1-2 h. Przed filtracją 96-dołkowa płytka filtracyjna GF/C jest powlekana 0,33% polietylenoiminą przez 30 minut, a następnie przemywana 50 mM HEPES, pH 7,4, 0,5% BSA. Reakcja wiązania jest przenoszona na płytkę filtracyjną i przemywana 3 razy (1 ml na studzienkę na przemywanie) buforem do przemywania. Płytka jest suszona i liczona.
Bufor wiążący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 5 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 0,2% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Radioligand: [125I] SDF-1alfa (PerkinElmer#: NEX346)
Bufor płuczący: 50 mM Hepes, pH 7,4, 500 mM NaCl, 0,1% BSA, filtrowany i przechowywany w temperaturze 4°C.
Jedna fiolka zawiera wystarczającą ilość membran na co najmniej 200 testów (jednostek), gdzie jednostka to ilość membrany, która da ponad 4-krotny stosunek sygnału do tła ze znakowanym 125ISDF-1alfa przy 0,13 nM.
Postać fizyczna
Bufor opakowaniowy: 50 mM Tris pH 7,4, 10% glicerol i 1% BSA
Metoda pakowania: Białko membranowe dostosowano do 0,5 mg/ml w 1 ml buforu do pakowania, szybko zamrożono i przechowywano w temperaturze -80°C.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Y Feng et al.
Science (New York, N.Y.), 272(5263), 872-877 (1996-05-10)
A cofactor for HIV-1 (human immunodeficiency virus-type 1) fusion and entry was identified with the use of a novel functional complementary DNA (cDNA) cloning strategy. This protein, designated "fusin," is a putative G protein-coupled receptor with seven transmembrane segments. Recombinant