Kluczowe dokumenty
H1WT1F25PP
Millipore
Series 4000 Single-Round Housing
cartridge nominal length 10 in. (25.4 cm), 304 stainless steel ferrule, ferrule size 4 in., 304 stainless steel clamp(s) (3-piece), 316 stainless steel (EN 1.4404)
Wybierz wielkość
1 PKG
10 042,00 zł
10 042,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
10 042,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161525
10 042,00 zł
Przewidywany termin wysyłki04 czerwca 2025Szczegóły
Materiały
304 stainless steel clamp(s) (3-piece)
304 stainless steel ferrule
316 stainless steel (EN 1.4404)
PTFE seal (for Plunger Valve Tip)
silicone plunger seal (for valve tip)
Parametry
10 bar max. inlet pressure (145 psig) at 25 °C
150 °C max. temp. at 46 psig (320 kPa)
dł. całkowita
450.5 mm ± 3 (17.736 in. ± 0.118)
długość nominalna kartridża
10 in. (25.4 cm)
Śr. zewn. połączenia × śr. wewn. × wys.
50.5 mm × 1 in. × 1.65 mm, inlet/outlet TC ferrule
rozmiar tulejki
4 in.
Śr. zewn. × śr. wewn. × wys. portu
50.5 mm × 1.5 in. × 1.65 mm, gauge connection ferrule
dopasowywanie
plunger-type drain valve
plunger-type vent valve
Opis ogólny
Pojedyncza okrągła linia T
Seria 4000 Obudowa Single-Round T-Line 10 cali Kod 7
Opakowanie
Rozmiar materiału: 1
Informacje prawne
SERIES 4000 is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany