Dokumenty
H0MMMUSAC
Millipore
Millidisk Cartridge Housing In-line 40stk
Small-volume applications
About This Item
Kod UNSPSC:
40161525
eCl@ss:
32031603
Materiały
316L stainless steel
silicone seal
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Millidisk®
dostępność
available only in North America
Parametry
10 bar max. inlet pressure (145 psi)
Wysokość
19.8 cm (7.8 in.)
Długość
19.8 cm (7.8 in.)
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
19.8 cm (7.8 in.)
masa
2.7 kg (6 lb)
dopasowywanie
3 in. base-dome connection O-ring (2-335)
1/4 in. drain/vent hose barb
1 in. gauge port sanitary flange
1 in. inlet/outlet sanitary flange
kod wkładu
Code M (2-118; O-rings)
kompatybilność
for use with One 2-inch or 4-inch Code M Cartridge Filter
Opis ogólny
Device Configuration: In-line
Zastosowanie
Small-volume applications
Cechy i korzyści
Surface Finish, Exterior: Sanitary finish Ra <0.8 µm (32 µin)
Surface Finish, Wetted: Fine electropolished sanitary finish, Ra <0.5 µm (20 µin)
Inne uwagi
Type of mounting used for filter housing: Can be supported by braced rigid tubing connections
Informacje prawne
MILLIDISK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany