Kluczowe dokumenty
GK-1L-BK
Millipore
Anti-e (clone MS-62/MS-69) Blood Grouping Reagent
BIOSCOT Anti-e from the clone MS-62/MS-69, Human IgM, Blood Grouping Reagent
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
MS-62/MS-69, monoclonal
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 L
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
stężenie
20-41 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 30 months from date of filtration
Product formulation examined according to Annex IV of the EU IVD directive to support CE registration.
For In Vitro use only
Zastosowanie
Bulk
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1