Merck
GF401
beta NGF, Human
HumanKine®, recombinant, Xeno-free, >95% (SDS-PAGE), suitable for cell culture
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
HumanKine® beta NGF, ludzki rekombinowany czynnik Xeno-Free,
assay
>95% (SDS-PAGE)
feature
endotoxin free
UniProt accession no.
Quality Level
General description
Czynnik wzrostu nerwów (β-NGF) jest dobrze scharakteryzowanym białkiem neurotropowym, które odgrywa kluczową rolę w rozwoju neuronów współczulnych i niektórych neuronów czuciowych w obwodowym układzie nerwowym. Ponadto NGF może również działać w ośrodkowym układzie nerwowym jako czynnik troficzny dla neuronów cholinergicznych przodomózgowia. Wykazano również, że NGF ma działanie biologiczne na tkanki nieneuronalne. β-NGF jest czynnikiem neurotroficznym strukturalnie związanym z BDNF, NT-3 i NT-4. Funkcjonalną formą ludzkiego β-NGF jest niekowalencyjnie połączony disiarczkiem homodimer, składający się z dwóch monomerów polipeptydowych o masie 13,5 kDa (238 reszt aminokwasowych).
Czynniki wzrostu HumanKine są wyrażane w opatentowanym systemie ekspresji białka ludzkiego 293 i są wytwarzane bez użycia jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego i są uważane za wolne od promieniowania Xeno.
Physical form
Produkt jest prezentowany w PBS i filtrowany przez filtr 0,2 mikrona przed liofilizacją.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C przez okres do 4 miesięcy od daty otrzymania. Dalsze rozcieńczenia powinny być wykonane w odpowiednim buforze lub pożywce, do której dodano białko.
Analysis Note
HumanKine beta NGF is manufactured using all non-animal reagents and is considered Xeno-Free
The specific activity was determined by the dose-dependent stimulation of the proliferation of human TF-1 cells (human erythroleukemic indicator cell line). ED50 is typically 1.5-8 ng/ml.
Legal Information
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2