Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
5.24, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
5.24, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
isotype
IgG2
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CSF3(1440)
General description
Rozpoznaje glikoproteinę ~19 kDa G-CSF w szpiku kostnym i tkance wątroby płodu.
Mysi monoklonalny anty-Granulocyte Colony Stimulating Factor (Ab-1), klon 5.24, rozpoznaje ~19 kDa G-CSF w szpiku kostnym i tkance wątroby płodu. Jest zatwierdzony do stosowania w WB, IF i IHC (parafina).
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy Balb/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS1. Rozpoznaje czynnik stymulujący tworzenie kolonii granulocytów.
Immunogen
Człowiek
oczyszczony ludzki G-CSF
Application
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Immunofluorescencja (1-5 µg/ml)
Skrawki parafinowe (1-10 µg/ml, wymagana wstępna obróbka saponiną, patrz komentarze)
Immunofluorescencja (1-5 µg/ml)
Skrawki parafinowe (1-10 µg/ml, wymagana wstępna obróbka saponiną, patrz komentarze)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny, pH 7,5.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Rekombinowane białko G-CSF, tkanka szpiku kostnego lub tkanka wątroby płodu
Rekombinowane białko G-CSF, tkanka szpiku kostnego lub tkanka wątroby płodu
Other Notes
Nicola, N.A. 1987. J. Cell Cloning5, 1.
Metcalf, D., 1986. Blood67, 257.
Nagata, S., et al. 1986. Nature319, 415.
Nagata, S., et al. 1986 EMBO J.5, 575.
Souza, L.M., et al. 1986 Science232, 61.
Metcalf, D. 1984, Hemopoietic colony stimulating factors. Amsterdam: Elsevier.
Nicola, N.A. Vadas, M.A., 1984. Immunol Today5, 76.
Nicola, N.A., et al. 1983 J. Biol. Chem.258, 9017.
Burgess, A.W., Metcalf, D. 1980. J. Cancer26, 647.
Metcalf, D., 1986. Blood67, 257.
Nagata, S., et al. 1986. Nature319, 415.
Nagata, S., et al. 1986 EMBO J.5, 575.
Souza, L.M., et al. 1986 Science232, 61.
Metcalf, D. 1984, Hemopoietic colony stimulating factors. Amsterdam: Elsevier.
Nicola, N.A. Vadas, M.A., 1984. Immunol Today5, 76.
Nicola, N.A., et al. 1983 J. Biol. Chem.258, 9017.
Burgess, A.W., Metcalf, D. 1980. J. Cancer26, 647.
W przypadku skrawków parafinowych do odzyskania antygenu wymagana jest obróbka saponiną. Przeciwciało powinno być miareczkowane w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Kazuhide Shimamatsu et al.
Oncology letters, 15(2), 2387-2392 (2018-02-13)
The present case study documents an autopsy case of granulocyte-colony stimulating factor (G-CSF)-producing mucinous cystic neoplasm (MCN), with an associated invasive carcinoma of the pancreas. A 65-year-old woman presented to Omuta City Hospital (Omuta Japan) with a primary complaint of
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GF05-200UG | 07790788060930 |