Merck
GC0004
Roztwór kwasu trifluorooctowego
10%
Synonim(y):
Trifluoroacetic acid solution, acid, TFA
Wybierz wielkość
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.02
UNSPSC Code:
12191502
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5446934
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Roztwór kwasu trifluorooctowego, 0.1%
InChI key
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
form
liquid
shelf life
18 mo. (from manufacture date)
composition
Trifluoroacetic acid, 0.095-0.105 % (v/v)
color
APHA: ≤10
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Quality Level
Powiązane kategorie
Analysis Note
Data ważności18 miesięcy od daty produkcji% V/V Kwas trifluorooctowy0,095-0,105 % V/VKolor (APHA)10APHA maxPostaćKlarowna cieczpH w 25°CDo zarejestrowania
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c