Nazwa produktu
Acetonitryl/kwas mrówkowy 0,1% Faza ruchoma,
form
liquid
Quality Level
concentration
0.095-0.105 % (v/v) CH3COOH
evapn. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
transition temp
flash point 5.9 °C
density
0.782 g/mL at 25 °C
format
mixture
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Application
Packaging
Jako światowy lider w dziedzinie odczynników laboratoryjnych nieustannie poszukujemy nowych sposobów optymalizacji bezpieczeństwa naszych produktów. Nowo opracowana konstrukcja butelki na rozpuszczalniki o pojemności 4 l jest wyposażona w zaawansowaną technologię uszczelniania, która eliminuje wycieki, dzięki czemu obsługa rozpuszczalników jest bezpieczniejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Zobacz wszystkie nowe funkcje tutaj!
Analysis Note
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
42.6 °F
flash_point_c
5.9 °C