agency
meets USP/NF
Quality Level
form
liquid
contains
10% Methanol as stabilizer
concentration
36.5-38.0%
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.002% Sulfate (SO4), ≤0.006 meq/g Titrable acid, ≤5 ppm Chloride (Cl), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb), ≤5 ppm Iron (Fe)
ign. residue
≤0.005%
color
APHA: ≤10
transition temp
flash point 60 °C
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
Application
Analysis Note
Chlorek (Cl): 5ppm max
Kolor (APHA): 10 max
Postać: Klarowna ciecz
Metale ciężkie (jako Pb): 5ppm max
Żelazo (Fe): 5ppm max
Pozostałość po zapaleniu: 0,005% max
Siarczan (SO4): 0,002% max
Kwas miareczkowy: 0,006meq/g max
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| FX0410-1 | 04061839421813 |
| FX0410-3 | 04061839421837 |
| FX0410-5 | 04061839421844 |