FR180380018
Estapor® White Carboxylated microspheres
A1-005 White COOH PS AV 10%, White carboxylated microspheres 60nm, Latex Turbidimetric Immunoassay
Synonim(y):
Carboxylated Particles, Carboxylated beads, Plain beads
producent / nazwa handlowa
Estapor®
opakowanie
bottle of 10ml-10L
stężenie
10% solids
metody
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
kolor
white
macierz
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
średnica granulek
0.050-0.075 μm
pojemność
200-400 μeq/g surface charge density
grupa funkcyjna
carboxylic acid (COOH)
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.