Kluczowe dokumenty
FR139424086
Sigma-Aldrich
Estapor® White Carboxylated microspheres
K1-050 White COOH PS 10%, White carboxylated microspheres 500nm, Latex Turbidimetric Immunoassay - For ordering, click "Request more information"
Synonim(y):
Cząsteczki Carboylic, Kulki karboksylowe, Zwykłe koraliki
About This Item
Kod UNSPSC:
13102026
NACRES:
NA.24
Produkt FR139424086 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Estapor®
opakowanie
bottle of 10ml-10L
stężenie
10% solids
metody
latex turbidmetry immunoassay (LTIA): suitable
kolor
white
Matryca
polymeric Poly-styrene-co-acrylate
średnica granulek
0.450-0.550 μm±<5%
pojemność
1-10 μeq/g surface charge density
grupa funkcyjna
carboxylic acid (COOH)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
>9243 karboksylowane białe mikrosfery dostępne w różnych matrycach polimerowych, rozmiarach i z różną zawartością karboksylu, oferują różnorodne opcje rozwoju szerokiej gamy testów diagnostycznych z użyciem lateksowej turbidymetrii immunologicznej (LTIA). Karboksylowana powierzchnia mikrosfery jest przeznaczona do powlekania wybranym przeciwciałem lub antygenem za pomocą standardowego 2-etapowego protokołu koniugacji EDC/NHS. Wytrzymałość wiązania kowalencyjnego tego procesu koniugacji zapewnia długoterminową stabilność i wiarygodność wyników. Jest to kluczowa cecha tych mikrosfer, która przyciągnęła wielu twórców testów diagnostycznych, którzy z powodzeniem wykorzystują te mikrosfery od kilku lat w szerokiej gamie LTIA.
Zastosowanie
Główne zastosowania standardowych mikrosfer obejmują testy nefelometryczne, testy immunoturbidymetryczne, testy aglutynacji lateksowej, testy immunologiczne na fazie stałej, testy ELISA z wychwytywaniem mikrosfer, kalibrację.
Informacje prawne
Estapor is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Estapor® Microspheres, for polymeric supports in diagnostics, life sciences, biotechnology, & environmental applications, offers 100+ microsphere types.