Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 tests | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1490,00 zł
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MB1.2, monoclonal
species reactivity
mouse
manufacturer/tradename
Milli-Mark®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ITGB1(3688)
General description
Application
Cell Structure
Integrins
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki NIH/3T3
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone MB1.2, Milli-Mark®, from rat | description clone 13C4.1, from mouse | description clone 8E3, from mouse | description clone 102DF5, from mouse |
| conjugate FITC conjugate | conjugate - | conjugate - | conjugate - |
| Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) | Gene Information human ... ITGB1(3688) |
| clone MB1.2, monoclonal | clone 13C4.1, monoclonal | clone 8E3, monoclonal | clone 102DF5, monoclonal |
| biological source rat | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| species reactivity mouse | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?