Kluczowe dokumenty
FCMAB175P
Sigma-Aldrich
Milli-Mark Anti-CD7-PE Antibody, clone CBC.37
clone CBC.37, Milli-Mark®, from mouse
Synonim(y):
T-cell antigen CD7, GP40, T-cell leukemia antigen, TP41, T-cell surface antigen Leu-9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.44
białko sprzężone:
PE
application:
FACS
klon:
CBC.37, monoclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
flow cytometry: suitable
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
PE
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CBC.37, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD7(924)
Opis ogólny
The CD7 antigen is a membrane-bound 40 kDa glycoprotein expressed on thymocytes, mature T cells, a large majority of natural killer cells, pluripotent hematopoietic stem cells, and progenitor cells of lymphoid and myeloid cells (Bowen, 2002 and 1997). CD7 is one of the earliest T-cell-specific antigens to be expressed in lymphocytes, and the only early marker to persist throughout differentiation (Chang, 1994).
Specyficzność
Antibody recognizes Human CD7 antigen.
Immunogen
CEM T-cell line (ATTC CCL-199), a T-lymphoblastold cell line.
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
This Milli-Mark Anti-CD7-PE Antibody, clone CBC.37 is validated for use in FC for the detection of CD7.
Jakość
Evaluated by flow cytometry using human PBMCs
Opis wartości docelowych
40 kDa (Bowen, 2002 and 1997)
Postać fizyczna
Protein A purified
Purified Mouse monoclonal IgG2b conjugated to PE in 0.05M Tris-HCl buffer with 1% BSA, Sodium Azide at 0.097% at pH 7.2.
Przechowywanie i stabilność
Maintained refrigerated at 2-8°C from date of receipt. Protected from light in undiluted aliquots for 6 months from date of receipt.
Komentarz do analizy
Control
PBMCs
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2