Kluczowe dokumenty
FCABS165A6
Sigma-Aldrich
Milli-Mark® Przeciwciało anty-MAPK 1/2 (tERK), koniugat Alexa Fluor 647
Milli-Mark®, from rabbit
Synonim(y):
Extracellular signal-regulated kinase 1, ERK-1, Insulin-stimulated MAP2 kinase, Mitogen-activated protein kinase 1, MAP kinase 1, MAPK 1, p44-ERK1, ERT2, MAP kinase isoform p44, p44, MAPK, Microtubule-associated protein 2 kinase, MNK1
Wybierz wielkość
100 TESTS
1400,00 zł
1400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 TESTS
1400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1400,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR 647
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Milli-Mark®
metody
flow cytometry: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK1(5594)
Opis ogólny
Kinazy regulowane sygnałem zewnątrzkomórkowym 1 i 2 (ERK1 i ERK2), zwane również MAPK1 i MAPK2, są członkami rodziny białek MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) występujących u wszystkich eukariontów. Ponieważ ERK1 o masie 44 kDa i ERK2 o masie 42 kDa są wysoce homologiczne i oba funkcjonują w tej samej kaskadzie kinazy białkowej, oba białka są często określane łącznie jako ERK1/2 lub MAPK1/2. Wykazano, że kaskada sygnalizacyjna MAPK1/2 jest krytycznym regulatorem różnicowania komórek, fizjologii komórek i funkcji neuronów. Nieprawidłowa kontrola aktywności MAPK1/2 została powiązana z różnymi stanami patologicznymi, w tym nowotworami i chorobami autoimmunologicznymi, a skuteczne metody badawcze są poszukiwane.
Specyficzność
Przeciwciało rozpoznaje MAPK1/2. C-koniec.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający szczurzemu MAPK 1/2 na C-końcu.
Zastosowanie
Przeciwciało Milli-Mark Anti-MAPK 1/2 (tERK), Alexa Fluor 647 Conjugate wykrywa poziom MAPK 1/2 (tERK) i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w FC.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
MAP Kinases
Jakość
Evaluated by flow cytometry using Jurkat cells
Opis wartości docelowych
43 kDa Obliczono
Postać fizyczna
Oczyszczone królicze przeciwciało poliklonalne sprzężone z Alexa Fluor 647 w buforze PBS z 15 mg / ml BSA i 0,1% azydku sodu.
Protein A purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania. Chronić przed światłem w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez 6 miesięcy od daty otrzymania.
Komentarz do analizy
Kontrola
Komórki Jurkat
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
MILLI-MARK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Questions
  1. Hi Is there any reference for using this antibody? BR RR
    1 answer
    1. This product is tested for suitability in flow cytometry using Jurkat cells. Currently, there are no literature references for this product.