Merck
F-04
Zmodyfikowana sól fizjologiczna Barthsa (1X), płynna, bez Ficoll® 400
This solution is used in the culture of Xenopus Oocytes.
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160801
Pozwól nam pomóc
form
liquid
manufacturer/tradename
Specialty Media
Quality Level
Powiązane kategorie
Application
Roztwór ten jest stosowany w hodowli oocytów Xenopus.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze 2-8°C do 1 roku.
Legal Information
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c