Merck
EPA100
Bufor ochronny peroksydazy EPA
500 mL EPA Peroxidase Protection Buffer for ELISA.
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
packaging
pkg of 500 mL
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
General description
Bufor ochronny peroksydazy to rozcieńczalnik opracowany w celu stabilizacji aktywności koniugatów peroksydazy chrzanowej (HRP) i przeciwciał firmy Chemicon przy wysokim rozcieńczeniu koniugatu przez dłuższy czas.
Application
UŻYCIE:
Przeciwciała Chemicon sprzężone z HRP można rozcieńczać do 1:16 000 w buforze chroniącym przed peroksydazą. Rozcieńczone koniugaty są stabilne przez co najmniej 3 miesiące, gdy są przechowywane w temperaturze 2-8oC. Bufor nadaje się do bezpośredniego użycia w testach ELISA. Zaleca się rozcieńczenie przeciwciała sprzężonego z HRP buforem chroniącym przed peroksydazą i pozostawienie go na 24 godziny w temperaturze 2-8°C w celu uzyskania stałej stabilności przed użyciem.
Bufor chroniący przed peroksydazą jest kompatybilny ze środkami blokującymi, takimi jak odtłuszczone mleko w proszku, Tween 20 i normalna surowica. Jednakże koniugaty HRP nie powinny być przechowywane w obecności tych środków blokujących. Należy je dodać tuż przed użyciem w teście.
Physical form
Bufor ochronny peroksydazy zawiera 0,5% (w/v) albuminy surowicy bydlęcej, konserwanty przeciwdrobnoustrojowe i związki stabilizujące w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem, pH 7,2.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze od +2 do +8°C przez okres do 6 miesięcy.
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Koniugaty HRP należy rozcieńczać i przechowywać w czystych warunkach, aby zmniejszyć poziom zagrożenia mikrobiologicznego.
NIE wolno dodawać azydku sodu do buforu ochronnego peroksydazy.
Należy unikać zanieczyszczenia roztworów koniugatu HRP jonami metali ciężkich, aromatycznymi chlorowęglowodorami lub kwasami podchlorawymi. Unikać pojemników wykonanych ze szkła sodowego lub polistyrenu. Zaleca się przechowywanie rozcieńczonych koniugatów w szkle borokrzemowym.
Po inkubacji koniugatu HRP należy przeprowadzić skuteczne płukanie. W przypadku testu ELISA zalecane są co najmniej cztery cykle dokładnego płukania.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Luminata ELISA HRP chemiluminescent substrates provide three major advantages: 1. High sensitivity for detecting as little as 0.1 pg of protein. 2. Broad dynamic detection range (up to 2,500-fold), enabling a wide range of quantitation. 3. Flexibility to adjust signal strength by one of two methods: a. Exposing the well to the luminometer for a longer time. b. Applying a more sensitive substrate to obtain signals in wells with otherwise undetectable signals.
Wyświetl wszystkie powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EPA10004053252678509