Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32161000
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócspecies reactivity
human
Quality Level
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
General description
Zestawy Chemicon Investigator do badań nad integrynami są opłacalnym źródłem odczynników dla wszystkich badaczy zaangażowanych w tę rozwijającą się dziedzinę badań. Zestaw Integrin Classics Investigator Kit zawiera kilka najpopularniejszych przeciwciał integrynowych firmy Chemicon i umożliwia wstępne badania przesiewowe z użyciem niewielkich ilości tych przeciwciał. Wszystkie przeciwciała w zestawie Integrin Classics są dostępne do zakupu indywidualnie w większych rozmiarach.
Integryny należą do dużej rodziny białek powierzchniowych komórek, powszechnie określanych jako glikoproteiny. Integryny składają się z niekowalencyjnie połączonych podjednostek alfa i beta, które tworzą heterodimery: większy łańcuch alfa i mniejszy łańcuch beta. Ekspresji ulega co najmniej 16 podjednostek alfa i 8 podjednostek beta, co może prowadzić do powstania 22 różnych integryn. Uważa się, że integryny odgrywają kluczową rolę w migracji, różnicowaniu i przetrwaniu komórek. Obecnie istnieje wiele dowodów na to, że te receptory przezbłonowe odgrywają ważną rolę w regulacji ekspresji genów i transdukcji sygnału. Doskonałe przeglądy struktury, funkcji i specyficzności ligandów integryn można znaleźć w: Hynes, R. 1992. Cell 69:11-25; Kramer, R. 1993. "Integrin Structure and Ligand Specificity in Cell-Matrix Interactions" w Molecular and Cellular Aspects of Basement Membranes. Academic Press.
Chemicon oferuje zestaw Integrin Classics Investigator Kit do wstępnych badań przesiewowych kilku dobrze zbadanych integryn. Odczynniki w tym zestawie nie są specyficzne dla aplikacji, ale raczej mogą być stosowane w różnych procedurach, w zależności od potrzeb indywidualnego badacza.
Integryny należą do dużej rodziny białek powierzchniowych komórek, powszechnie określanych jako glikoproteiny. Integryny składają się z niekowalencyjnie połączonych podjednostek alfa i beta, które tworzą heterodimery: większy łańcuch alfa i mniejszy łańcuch beta. Ekspresji ulega co najmniej 16 podjednostek alfa i 8 podjednostek beta, co może prowadzić do powstania 22 różnych integryn. Uważa się, że integryny odgrywają kluczową rolę w migracji, różnicowaniu i przetrwaniu komórek. Obecnie istnieje wiele dowodów na to, że te receptory przezbłonowe odgrywają ważną rolę w regulacji ekspresji genów i transdukcji sygnału. Doskonałe przeglądy struktury, funkcji i specyficzności ligandów integryn można znaleźć w: Hynes, R. 1992. Cell 69:11-25; Kramer, R. 1993. "Integrin Structure and Ligand Specificity in Cell-Matrix Interactions" w Molecular and Cellular Aspects of Basement Membranes. Academic Press.
Chemicon oferuje zestaw Integrin Classics Investigator Kit do wstępnych badań przesiewowych kilku dobrze zbadanych integryn. Odczynniki w tym zestawie nie są specyficzne dla aplikacji, ale raczej mogą być stosowane w różnych procedurach, w zależności od potrzeb indywidualnego badacza.
Application
Kategoria badawcza
Struktura komórki
Struktura komórki
Podkategoria badawcza
Integryny
Integryny
Physical form
Ten zestaw zawiera niektóre z najpopularniejszych monoklonali Chemicon do alfaV, beta1, beta2, alfaVbeta3, alfa5beta1 i alfaVbeta5. 20 μg każdy.
Preparation Note
Przechowywać przeciwciała w temperaturze -20°C.
Ważna uwaga: Ze względu na małe objętości zawarte w zestawie, zalecamy delikatne uderzenie fiolki o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia wszelkich płynów uwięzionych w fiolce.
Ważna uwaga: Ze względu na małe objętości zawarte w zestawie, zalecamy delikatne uderzenie fiolki o twardą powierzchnię lub krótkie odwirowanie fiolki w wirówce stołowej w celu usunięcia wszelkich płynów uwięzionych w fiolce.
Other Notes
alphaV Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1953Z-20) - 1 tube, 20 μg.
beta1 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1951Z-20)- 1 tube, 20 μg.
beta2 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1962Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha5beta1 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1999-20) - 1 tube, 20 μg.
alphaVbeta3 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB 1976Z-20) -1 tube, 20 μg.
alphaVbeta5 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1961Z-20)- 1 tube, 20 μg.
beta1 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1951Z-20)- 1 tube, 20 μg.
beta2 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1962Z-20) - 1 tube, 20 μg.
alpha5beta1 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1999-20) - 1 tube, 20 μg.
alphaVbeta3 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB 1976Z-20) -1 tube, 20 μg.
alphaVbeta5 Mouse Monoclonal Antibody (Part No. MAB1961Z-20)- 1 tube, 20 μg.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktów, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanego użytku komercyjnego.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| ECM435 | 04053252332111 |