material
316 stainless steel cannula (ASTM®), PureFlex™ polyethylene bag, TPE tubing, polyester body (platinum-cured), silicone septum (platinum-cured)
agency
according to ISO 11137 (sterilization), according to ISO 146441, meets USP 88 Biological Reactivity (all component materials)
sterility
sterile; β-irradiated
product line
NovaSeptum® GO
feature
autoclavable: no
parameter
-80-50 °C temp. range (-112-122 °F), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) (for 1000 mL), 0.50 bar max. pressure (7.25 psi) (up to 250 mL)
impurities
<2.15 EU/device bacterial endotoxins (LAL test)
fitting
female Luer-Lok® outlet (3-piece with injection site), male Luer-Lok® outlet (3-piece )
application(s)
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
sterile sampling
viral therapy
storage temp.
room temp
General description
Application
Packaging
E5SU711-10100 (5x100 ml bags, 8 units per box)
E5SU711-10250 (5x250 ml bags, 7 units per box)
E5SU711-11000 (5x1000 ml bags, 6 units per box)
Preparation Note
Aqueous extraction contains < 2.15 EU per device as determined using the Limulus Amebocyte Lysate (LAL) test.
Other Notes
- Septum: Platinum-cured silicone
- Body: Polyester
- Cannula: ASTM® 316 L Stainless steel
- Fluid contact layer (bag): Polyethylene film (PureFlex film)
- Tubing: Thermoplastic elastomer (TPE)
- Outlet Tubing: 3-piece Luer-Lok®, containing a male, female and an injection site
Legal Information
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Produkty
Struggling to find a sampling solution for your process? Explore sterile manual and automated aseptic sampling to ensure product quality and safety.
Explore the importance of closed sampling in pharma manufacturing, focusing on regulatory guidance, bioburden control, and process monitoring.
Discover how Process Analytical Technology (PAT) enhances biopharmaceutical manufacturing through aseptic sampling and real-time quality assurance.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| E5SU711-11000 | 04061841098027 |
| E5SU711-10100 | 04061841098003 |
| E5SU711-10050 | 04061841097990 |
| E5SU711-10250 | 04061841098010 |