Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
General description
GR ACS Dekstroza bezwodna
DX0145-3 2,5 kg Poly Bottle
DX0145-3 2,5 kg Poly Bottle
Application
Bezwodny Spełnia specyfikacje ACS, Spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Analysis Note
Wygląd (opis)proszekWygląd roztworuprzechodzi testChlorek (Cl)0,01% maxKolorBiałyMetale ciężkie (jak Pb)0,0005% maxSubstancje nierozpuszczalne0,005% maxŻelazo (Fe)0,0005% maxStrata podczas suszenia0,2% maxSkręcalność właściwa [a]25/D (10%, woda)+52,5-+53,0 stopniSkrobiaprzechodzi testSiarczan i siarczyn (jako SO4)0,005% maks.Popiół siarczanowy0,02% maks.Miareczkowalny wolny kwas0,002meq/g max
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dekstroza
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1