Merck
DR1106
Mysz anty-MSH6 mAb (1F2)
liquid, clone 1F2, Calbiochem®
Synonim(y):
Anty-MutS Homolog 6
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
1F2, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1F2, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSH6(2956)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne. Rozpoznaje białko MSH6 o masie ~140-150 kDa.
Rozpoznaje białko MSH6 o masie ~140-150 kDa w komórkach HeLa i ludzkiej tkance nerkowej.
To mysie mAb anty-MSH6 (1F2) zostało zatwierdzone do stosowania w testach ELISA, immunoblottingu i immunocytochemii do wykrywania MSH6.
Immunogen
Rekombinowany polipeptyd odpowiadający aminokwasom 931-1031 ludzkiego MSH6, wyrażony jako białko fuzyjne GST
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Ludzka tkanka nerkowa, komórki HeLa
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Przegląd przepisów (Z)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
DR1106-100UG04055977226171