Kluczowe dokumenty
DR1089
Sigma-Aldrich
Anti-NKX2-5 Mouse mAb (1E4-G5)
liquid, clone 1E4-G5, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-NK2 Transcription Factor Related 5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E4-G5, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NKX2-5(1482)
Opis ogólny
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~25-35 kDa NKX2-5 protein.
Recognizes the ~25-35 kDa NKX2-5 protein in HeLa cells and human thyroid tissue.
This Anti-NKX2-5 Mouse mAb (1E4-G5) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of NKX2-5.
Immunogen
Full-length, recombinant, human NKX2-5 (aa 1-325), expressed as a GST fusion protein
Zastosowanie
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Negative Control
293T cells
Positive Control
Human thyroid tissue, HeLa cells
Inne uwagi
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Yadava, R,S., et al. 2008. Nat. Genet.40 61.