Kluczowe dokumenty
DR1061
Sigma-Aldrich
Anti-ENO1 Mouse mAb (8G8)
liquid, clone 8G8, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-α Enolase 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G8, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENO1(2023)
Opis ogólny
Anti-ENO1, mouse monoclonal, clone 8G8, recognizes the ~45-48 kDa ENO1 in MCF-7 and HeLa cells and in human lymphoma tissue. It is validated for use in ELISA, WB, ICC, & IHC (paraffin sections).
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~45-48 kDa ENO1 protein.
Recognizes the ~45-48 kDa ENO1 protein in MCF-7 and HeLa cells and human lymphoma tissue.
Immunogen
Full-legth, recombinant, human, ENO1 (aa1-435), expressed as a GST fusion protein
Zastosowanie
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (1 g/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.30.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Positive Control
MCF-7 cells, Human lymphoma tissue, HeLa cells
Inne uwagi
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Ho, J.A., et al. 2010. Anal. Chem.82 5944.
Zhao, J., et al. 2007. Mol. Cell Proteomics.6 987.