Key Documents
DR1056
Sigma-Aldrich
Anti-SQSTM1 Mouse pAb
liquid, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Sequestosome 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG1
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SQSTM1(8878)
Opis ogólny
Purified mouse polyclonal antibody. Recognizes the ~60 kDa SQSTM1 protein.
Recognizes the ~60 kDa SQSTM1 protein in HeLa cells.
This Anti-SQSTM1 Mouse pAb is validated for use in Immunoblotting, Immunocytochemistry for the detection of SQSTM1.
Immunogen
Full-length human SQSTM1 (aa 1-440)
Human
Zastosowanie
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Inne uwagi
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.