Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160606
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Direct Detect®
Quality Segment
technique(s)
protein quantification: suitable
shipped in
ambient
General description
Tacka do wykrywania plamek Direct DetectTM została zaprojektowana tak, aby pomieścić 5 kart bez testów do szybkiego wykrywania plamek.
Legal Information
DIRECT DETECT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| DDMISC0010-ST | 04053252439636 |