D01002E01
Clarigard® Cartridge Filter
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
Clarigard Cartridge Filter 20 in. 1.0 μm Code 0 Ethylene-Propylene
Wybierz wielkość
948,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 września 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
948,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 września 2025Szczegóły
Materiały
EPR seal
polypropylene
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Clarigard®
Clarigard®
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤20 mg
wielkość porów
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: 99.99% retention
- Mode of Action: Filtration (nominal)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Bioburden reduction
- Instructions for Use: Please refer to the POLYGARD® and CLARIGARD® Cartridges user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.