D00501S01
Clarigard® Cartridge Filter
nominal pore size 0.5 μm, cartridge nominal length × diam. 10 in. (261.5-266.5 mm) × 2.75 in. (70 mm)
About This Item
Materiały
polypropylene filter
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Clarigard®
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 20 °C
cartridge nominal length × diam.
10 in. (261.5-266.5 mm) × 2.75 in. (70 mm)
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤10 mg
wielkość porów
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-Ring)
Opis ogólny
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: 99.99% retention
- Mode of Action: Filtration (nominal)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Bioborden reduction
- Instructions for Use: Please refer to the Polygard® and Clarigard® Cartidges user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.