CW0603SB1
Bevigard™-M Cartridge Filter
pore size 0.5 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
Bevigard™-M Cartridge Filter 30 in. Code 0 0.5 μm
About This Item
Materiały
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
zgodność regionalna
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Bevigard™
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Średnica
7.1 cm (2.8 in.)
powierzchnia filtracyjna
2.4 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤150 mg/cartridge
Matryca
Bevigard™-M
wielkość porów
0.5 μm nominal pore size
0.5 μm pore size
moc wejściowa
sample type wine
sample type beer
sample type liquid
sample type bottled water
sample type beverage(s)
sample type food(s)
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of Mixed celulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Charakterystyka techniczna
Uwaga dotycząca przygotowania
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3