Kluczowe dokumenty
CVVI53TPE
Millipore
Durapore® CBR 0.1 µm, Cartridge
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 5
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
PVDF membrane
polypropylene support
silicone O-ring
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Rozmiar urządzenia
30 in.
powierzchnia filtracyjna
2.07 m2
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.1 μm pore size
Kod
Code 5
Opis ogólny
Device configuration: Cartridge
Cartridge type: Liquid
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany