Kluczowe dokumenty
CVVI03TPS
Millipore
Durapore® CBR 0.1 µm, Cartridge
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 0
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
polypropylene device
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
≤60 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (reverse; intermittent)
3.5 bar max. inlet temp. (50 psi) at 25 °C (reverse; intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (forward)
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Rozmiar urządzenia
30 in.
śr. filtra
2.7 in. (6.9 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
2.07 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤75 mg/cartridge
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.1 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥4830 mbar (70 psig), air with water
Kod
Code 0
Opis ogólny
Device configuration: Cartridge
Cartridge type: Liquid
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables:≥75 mg after 24-h soak in water 
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany