Kluczowe dokumenty
CVVI01TPS
Millipore
Durapore® CBR 0.1 µm, Cartridge
pore size 0.1 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
Durapore CVVI Cartridge Filter 10 in. 0.1 μm Code 0 Silicone
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
≤20 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse; Intermittent)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
metody
sterile filtration: suitable
Długość
10 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.69 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤25 mg
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.1 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥4830 mbar (70 psig), air with water at 23 °C
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24-h soak in water
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany