Kluczowe dokumenty
CVHI02TPE
Millipore
Durapore® 0.45 µm, Cartridge
pore size 0.45 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
Durapore <TMSYMBOL></TMSYMBOL> CVHI Cartridge Filter 20 in. 0.45 μm Code 0
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
PVDF
fluoroelastomer seal
polypropylene
polypropylene support
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
≤30 mL/min air diffusion at 1.5 bar (22 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse; Intermittent)
30 L/min flow rate at 280 mbar (ΔP)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
20 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.38 m2
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
30 SIP cycles of 30 min @ 121 °C; 30 autoclave cycles of 60 min @ 121 °C
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany