CVEP71TF3
Millipore Express® SHR 0.1µm Cartridge 10
Code 7 Fluorocarbon, Autoclavable and SIP
Wybierz wielkość
+48 225 844 261lub
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem .Wybierz wielkość
About This Item
+48 225 844 261lub
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem .Nazwa produktu
Millipore Express® SHR, Cartridge, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
Materiały
polypropylene support
seal (Fluorocarbon rubber)
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Millipore Express®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millipore Express®
Parametry
≤33.3 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
6.9 bar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (<1.0 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
metody
sterile filtration: suitable
Długość
10 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
śr. filtra
2.7 in. (6.9 cm)
Powierzchnia filtracyjna filtra
0.6 m2
rozmiar filtra
10 in.
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matryca
Millipore Express® SHR
wielkość porów
0.1 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
kod wkładu
Code 7
Opis ogólny
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
This product was manufactured with a MILLIPORE EXPRESS® membrane which meets the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Komentarz do analizy
TOC/Conductivity: After sterilization and a controlled water flush of 10 L, samples exhibited <500 ppb TOC per USP 643 and <1.3 μS/cm per USP 645 at 25 °C.
Bacterial Retention: Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 107 CFU/cm2 using ASTM® F838 methodology.
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą