CVDR73PP3
Durapore® 0.65 µm, Cartridge
pore size 0.65 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Synonim(y):
Durapore Cartridge Filter without prefilter 30 in. 0.65 μm Code 7
About This Item
Materiały
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Durapore®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Parametry
≤30 mL/min air diffusion at 620 mbar (9 psig) and 23 °C (in water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 121 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 121 °C (Forward)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
metody
prefiltration: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Średnica
6.9 cm (2.7 in.)
powierzchnia filtracyjna
2.07 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤60 mg/cartridge
macierz
Durapore®
wielkość porów
0.65 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥965 mbar (14 psig), air with water at 23 °C
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
30 SIP cycles of 30 min @ 135 °C; 30 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C