Key Documents
CT75N11HH1
Millipore
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter
pore size 75.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Synonim(y):
Polygard CT Small Scale Capsule Filter 75.0 μm
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Poziom jakości
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polygard
Długość
11.8 cm (4.6 in.)
śr. zewn.
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
długość nominalna kartridża
4.6 in. (11.8 cm)
wielkość porów
75.0 μm nominal pore size
75.0 μm pore size
moc wejściowa
sample type soft drink
sample type food(s)
cultured stem cell(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type bottled water
sample type wine
sample type liquid
dopasowywanie
1/4 in. inlet/outlet hose barb
Zastosowanie
industrial qc (product testing)
sample preparation
Opis ogólny
Device Configuration: Capsule
Informacje prawne
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany