Key Documents
CSGB71E06
Millipore
Solvex Cartridge Filter
pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in., Code 7
Synonim(y):
Solvex 10 in. Cartridge
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
27293007
Materiały
PTFE
polypropylene
polypropylene support
stainless steel housing
producent / nazwa handlowa
Solvex
Parametry
1.8 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C
5.5 bar max. differential pressure (80 psig) (ambient temperature)
Długość
32 cm (12.6 in.)
cartridge filtration area
0.65 m2 (7.0 ft2)
długość nominalna kartridża
10 in.
Średnica
2.8 in.
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤35 mg/cartridge
macierz
Solvex
wielkość porów
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
moc wejściowa
sample type solvent(s)
kod wkładu
Code 7
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Uwaga dotycząca przygotowania
PTFE membrane meets the criteria for a “non-fiber releasing” filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Sterilization Method
Steam sterilized 50 times forward and 50 times reverse for 30 minutes at 135 °C
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: after 24 hours in a 70/30% IPA/water mixture at controlled room temperature
Informacje prawne
Solvex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany