Kluczowe dokumenty
CRK3F3P06
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 30 in. 0.3 µm Code F Extended
Wybierz wielkość
CRK3F3P06
7486,00 zł
7486,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 lipca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
CRK3F3P06
7486,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
7486,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 lipca 2025Szczegóły
Poziom jakości
Materiały
polypropylene
silicone seal
opis
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
sterylność
(Do not autoclave)
Właściwości
hydrophilic
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
wielkość porów
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm
kod wkładu
Code F (double open end w/flat gaskets)
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥15 L
≤50 mg after 24-h soak in water