Kluczowe dokumenty
CRK302V06
Millipore
Polygard-CR Cartridge Filter 20 in. 0.3 µm Code 0 Fluoroelastomer
Wybierz wielkość
CRK302V06
6535,00 zł
6535,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
CRK302V06
6535,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
6535,00 zł
Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2025Szczegóły
Poziom jakości
Materiały
polypropylene
seal (Fluorocarbon rubber)
opis
sanitization 30 min with hot water @ 80 °C
sterylność
(10 autoclave cycles or SIP @ 126 °C for 30 min)
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
Właściwości
hydrophilic
Parametry
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Średnica
7.0 cm (2.75 in.)
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
wielkość porów
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm
kod wkładu
Code 0 (2-222 O-rings)
Komentarz do analizy
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥10 L
≤50 mg after 24-h soak in water