Kluczowe dokumenty
CP20N4S03
Millipore
Lifegard 2.0 µm nominal, Cartridge
cartridge nominal length 4 in. (10 cm), filter diam. 2.9 in. (7.4 cm), Code N
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
Materiały
polypropylene device
polypropylene support
silicone seal
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Lifegard
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Lifegard
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
metody
prefiltration: suitable
Długość
4 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
4 in. (10 cm)
Rozmiar urządzenia
4 in.
śr. filtra
2.9 in. (7.4 cm)
powierzchnia filtracyjna
0.19 m2
zanieczyszczenia
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<1.0 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤88 mg/cartridge
Matryca
Lifegard
wielkość porów
2.0 μm nominal pore size
2.0 μm pore size
Kod
Code N
Opis ogólny
Device configuration: Cartridge
Cartridge type: Liquid
Cechy i korzyści
Format: Single Layer
Opakowanie
Double Easy-Open bag
Charakterystyka techniczna
Filter Grade: AP20
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method: 10 autoclave cycles or SIP at 121°C for 30 min
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: The extractables level was ≤ 88 mg per 4-inch cartridge after 24 hours in water at controlled room temperature.
Will meet the USP Oxidizable Substances Test requirements after a water flush of ≥ 5 L
Inne uwagi
Directions for Use:
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer to Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informacje prawne
Lifegard is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany