Kluczowe dokumenty
CP11L
Sigma-Aldrich
Anty-Integryna α₃ mysie mAb (P1B5)
lyophilized, clone P1B5, Calbiochem®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
P1B5, monoclonal
Formularz
lyophilized
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG1
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA3(3675)
Opis ogólny
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy RBF/Dn określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS-1/FOX-NY (patrz referencje do aplikacji). Rozpoznaje podjednostkę integryny α3.
Rozpoznaje podjednostkę α3 białka kompleksu integryny α3/β1 w ludzkich komórkach jednojądrzastych.
To mysie mAb przeciwko integrynie α₃ (P1B5) zostało zatwierdzone do stosowania w testach hamowania komórek, FC, IF, IP do wykrywania integryny α₃.
Immunogen
Człowiek
ludzkie komórki jednojądrzaste
Zastosowanie
Testy hamowania komórek (1-5 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Cytometria przepływowa (1-5 µg/ml)
Immunoblotting (niezalecane)
Immunofluorescencja (1-5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1-2 µg/próbkę)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Liofilizowany z lotnego buforu, 100 µg BSA.
Rekonstytucja
Zalecamy ponowne zawieszenie liofilizowanego przeciwciała w sterylnym PBS, pH 7,4 lub sterylnym 20 mM roztworze Tris-saline (20 mM roztwór Tris zawierający 0,15 M NaCl), pH 7,4, aby uzyskać końcowe stężenie 100 µg/ml; produkt będzie bardziej stabilny, jeśli zostanie dodany 0,1% azydek sodu (nie dodawać azydku, jeśli przeciwciało ma być stosowane z żywymi komórkami). Liofilizowane przeciwciało powinno być ponownie zawieszone w temperaturze 4°C z okazjonalnym delikatnym mieszaniem przez co najmniej 2 godziny. Po rekonstytucji, przechowywać w lodówce (4°C) do krótkotrwałego przechowywania (z azydkiem) lub podzielić i zamrozić (-20°C) do krótkotrwałego przechowywania.
Komentarz do analizy
Kontrola pozytywna
Komórki A2058
Inne uwagi
Albelda, S.M. i Buck, C.A. 1990. FASEB J.4, 2868.
Cheresh, D.A. et al. 1990. Cell57, 59.
Krissansen, G.W. et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 823.
Vogel, B, et al. 1990. J. Biol. Chem .265, 5934.
Wayner, E.A. et al. 1988 J. Cell Biol.107, 1881.
Buck, C.A. and Horwitz, A.F. 1987. Rev. Cell Biol.3, 179.
Hynes, R.O. 1987 Cell48, 549.
Wayner, E.A. and Carter, W.G., 1987. J. Cell Biol.105, 1873.
Częściowo hamuje adhezję komórek E1L-8. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jia Jia et al.
Science advances, 6(28), eaaz5894-eaaz5894 (2020-09-15)
Biologically active ligands (e.g., RGDS from fibronectin) play critical roles in the development of chemically defined biomaterials. However, recent decades have shown only limited progress in discovering novel extracellular matrix-protein-derived ligands for translational applications. Through motif analysis of evolutionarily conserved