Kluczowe dokumenty
CN1H71001
Millipore
Polygard® CART 10" CD7
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Polygard
długość nominalna kartridża
10 in. (25 cm)
wielkość porów
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
kod wkładu
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Informacje prawne
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany