Kluczowe dokumenty
CN1202001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 20" C-0
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
Poziom jakości
wielkość porów
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge