Kluczowe dokumenty
CN0301001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.3UM 10" C-0
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiały
polypropylene
wielkość porów
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge