Merck
CMP472TS1
Millipore
Milligard® PES 1.2/0.45 µm, Cartridge
pore size 1.2/0.45 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm)
Synonim(y):
Milligard PES 20" 1.2/0.45 μm Cartridge
Wybierz wielkość
1 EA
2169,00 zł
2169,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2169,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
2169,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2025Szczegóły
Materiały
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
EMPROVE® Filter
Milligard®
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Milligard®
Parametry
1.38 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse)
5.52 bar max. differential pressure (80 psid) at 4-25 °C (Forward)
metody
prefiltration: suitable
Długość
22.8 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
20 in. (50 cm)
Średnica
69 mm (2.71 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.20 m2
zanieczyszczenia
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matryca
Milligard® PES
pore size
1.2/0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type liquid
kod wkładu
Code 7
Opis ogólny
Device Configuration: Cartridge
Inne uwagi
The product is manufactured in a facility which adheres to Good Manufacturing Practices. The manufacturing facility’s Quality Management System is approved by an accredited registering body to the appropriate ISO 9001 Quality Standard.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIGARD® PES Membrane user guide
  • Storage Statement: Please refer Filters with MILLIGARD® PES Membrane user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
Sterilization Method
Autoclave wet 25x, 60 minute cycles at 128°C. In-line steam (wet): 10 forward cycles, 30 min.,
135 °C at ≤0.34 bar (5 psid) and 5 reverse cycles,
30 min., 135 °C at ≤0.07 bar (<1 psid)*.
*Devices were validated using steam at full differential pressure starting at 31 psid to a final differential pressure of 1 psid, resulting in a calculated average of 4 psid in forward and reverse directions.
This product was manufactured with materials that meet the criteria for a "non-fiber releasing" filter as defined in 21 CFR 210.3 (b) (6).
Informacje prawne
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Material Qualification Dossier
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Operational Excellence Dossier
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą
Dowiedz się więcej o korzyściach płynących z subskrypcji programu Emprove®
Dlaczego te dokumenty są niedostępne?
Dokumentacja Emprove® zawiera informacje poufne, a także informacje mające na celu wsparcie producentów farmaceutyków w procesie rejestracji i oceny ryzyka. Jeśli chcesz uzyskać dostęp, skontaktuj się z nami.