CGW673S48
Polysep™ II 1.0/0.5 µm nominal, Cartridge
cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 2.8 in.
About This Item
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene device
polypropylene support (spun bonded)
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA 21 CFR 177–182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linia produktu
Polysep™
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Polysep™ II
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
metody
prefiltration: suitable
Długość
30 in.
Szerokość
2.7 in.
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
device size
30 in.
śr. filtra
2.8 in.
filter filtration area
1.38 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
macierz
Polysep™ II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
kod wkładu
Code 7
Opis ogólny
Cartridge Type: Liquid
Filter Grade: Prefilter
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer first page of Visual Inspection Guide and introduction section of Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations