CGW603SB1
Bevigard™-P Cartridge Filter
pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Synonim(y):
Bevigard™-P Cartridge Filter 30 in. 0.5 μm Code 0
About This Item
Materiały
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
zgodność regionalna
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
producent / nazwa handlowa
Bevigard™
Parametry
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
długość nominalna kartridża
30 in. (75 cm)
Średnica
7.1 cm (2.8 in.)
powierzchnia filtracyjna
1.38 m2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤420 mg/cartridge
Matryca
Bevigard™-P
pore size
1.0/0.5 μm pore size
moc wejściowa
sample type bottled water
sample type groundwater
sample type wine
sample type food(s)
sample type liquid
sample type beverage(s)
sample type beer
kod wkładu
Code 0 (2-222; O-rings)
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Opakowanie
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to installation and wetting sections of OptiScale®-25 user guide and introduction section of Mixed celulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Uwaga dotycząca przygotowania
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation - Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3