CFSP22305PK
Cellulose Absorbent Sample Pads
thickness 0.83 mm, filter L × W 20 cm × 30 cm, pack of 5 sheets
Synonim(y):
Podkład chłonny, Podkładka celulozowa, Przykładowa podkładka
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NA.47
Polecane produkty
opakowanie
pack of 5 sheets
pkg of 5 sheets
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SureWick®
filtr dł. × szer.
20 cm × 30 cm
grubość
0.83 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Podkładki SureWick®zostały zaprojektowane i zoptymalizowane do użytku w szybkich testach diagnostycznych z bocznym przepływem, które wymagają najwyższej spójności i wydajności. Podkładki z włókna celulozowego SureWick®są używane jako podkładki na próbki i absorbenty w testach przepływu bocznego. To opakowanie zawiera 5 arkuszy podkładek z włókna celulozowego C083 o wymiarach 20 cm x 30 cm.
Zastosowanie
Materiały podkładek SureWick®są zoptymalizowane do użycia jako próbki, koniugaty lub podkładki absorbujące w szerokim zakresie zastosowań testów przepływu bocznego, w tym w testach chorób zakaźnych (COVID-19, HIV, grypa, malaria, choroby przenoszone drogą płciową itp.), a także w zdrowiu kobiet, wykrywaniu biomarkerów, testach narkotyków, opracowywaniu leków, testach środowiskowych, zastosowaniach rolniczych, bezpieczeństwie żywności, testach jakości produktów i zdrowiu zwierząt.
Cechy i korzyści
- Podkłady z włókna celulozowego SureWick® są wykonane z nietkanego, w 100% czystego włókna celulozowego.
- Podkładki te nie zawierają spoiw ani klejów, które mogą wpływać na wyniki testów.
- Wyprodukowane w celu zapewnienia doskonałej spójności, zapewniają niezawodny, przewidywalny przepływ próbki.
- Charakteryzują się stałą grubością, objętością złoża i jednolitą jakością powierzchni.
- Szybka dostawa i czas realizacji.
- Doskonałe wsparcie techniczne.
Informacje prawne
SUREWICK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany