CFSP001700
Cellulose Absorbent Sample Pads
thickness 0.83 mm, filter W × L 17 mm × 100 m, pack of 1 roll
Synonim(y):
Podkład chłonny, Podkładka celulozowa, Przykładowa podkładka
Wybierz wielkość
253,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
253,00 zł
Przewidywany termin wysyłki17 kwietnia 2025Szczegóły
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 roll
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
SureWick®
Długość
100 m (328 ft)
Szerokość
17 mm
filter W × L
17 mm × 100 m
grubość
0.83 mm
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Podkładki z włókna celulozowego SureWick® są wykonane z nietkanego, w 100% czystego włókna celulozowego.
- Podkładki te nie zawierają spoiw ani klejów, które mogą wpływać na wyniki testów.
- Wyprodukowane w celu zapewnienia doskonałej spójności, zapewniają niezawodny, przewidywalny przepływ próbki.
- Charakteryzują się stałą grubością, objętością złoża i jednolitą jakością powierzchni.
- Szybka dostawa i czas realizacji.
- Doskonałe wsparcie techniczne.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1