Key Documents
CF-125ML-RU
Millipore
Anti-K from the clone MS-59, Research Use Only
Anti-K from the clone MS-59, Human IgG, For non-IVD/Research Use
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
MS-59, monoclonal
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 125 mL
metody
agglutination assay: suitable
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Clarified cell culture supernatant from cell lines expressing Human IgG monoclonal blod typing antibodies. For non-IVD/ research use. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Zastosowanie
Bulk for non IVD/Research Use
For Non-IVD / Research use only
Informacje prawne
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1%(w/v) sodium azide.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1