To learn more on our control software, ask an expert.Ask an Expert
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
Przejdź do
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Wspólna platforma kontroli®(CCP®), A software platform that controls bioprocessing operations and securely manages data
Features and Benefits
- Intuicyjny wyświetlacz pozwala operatorowi skoncentrować się na procesie, a nie na komputerze.
- Funkcje raportowania partii i bezpiecznego gromadzenia danych spełniają wymogi prawne
- Status procesu jest wyświetlany w czasie rzeczywistym
- Łatwy w obsłudze menedżer receptur umożliwia szybką konfigurację protokołów operacyjnych procesu
Ułatwia zachowanie zgodności z przepisami 21 CFR część 11
Zastosowanie niezawodnej technologii SCADA umożliwia platformie sterowania spełnienie najbardziej rygorystycznych standardów łączności, niezawodności i łatwości użytkowania. Opierając się na platformie SCADA, integrujemy kompleksową powłokę aplikacji, która jest specjalnie skonfigurowana, aby spełnić potrzeby naukowca procesowego. Rezultatem jest potężny, prosty system kontroli procesu, zarządzania danymi i raportowania. Oprogramowanie "CCP", które działa na oprogramowaniu Microsoft Windows 10, zostało opracowane zgodnie z wytycznymi GAMP 5 i ułatwia zgodność z przepisami 21CFR część 11 w zakresie elektronicznych zapisów i podpisów.
Wykorzystaj możliwości sieciowe pakietów SCADA
Możliwości sieciowe oprogramowania sterującego SCADA pozwalają oprogramowaniu CCP® łączyć ze sobą systemy wyższego i niższego szczebla oraz korzystać z zalet solidnej architektury sieciowej:
Zdalny dostęp może być skonfigurowany do wyświetlania danych procesowych w czasie rzeczywistym lub dostępu do danych historycznych z dowolnej liczby systemów. Standardowa szybka komunikacja sieciowa między komputerem PC a sterownikiem PLC zapewnia niezawodne pozyskiwanie danych i szybką reakcję systemu. Zewnętrzne łącze ethernetowe umożliwia również wysyłanie danych z zapisów wsadowych do zdalnego komputera w celu trwałej archiwizacji zapisów. Wykorzystując przemysłowe standardy OPC, oprogramowanie CCP® upraszcza połączenie z siecią zakładową w celu zdalnego monitorowania i sterowania.
Secure Data Acquisition and Batch Reporting
W zestawie z oprogramowaniem CCP® znajduje się potężne narzędzie do akwizycji danych i raportowania wsadowego. Narzędzie to monitoruje proces, pozyskuje i zabezpiecza dane procesowe oraz zapewnia kompleksową ścieżkę danych dla raportów procesowych i zgodności z przepisami. Dane są zapisywane w elektronicznych rejestrach natychmiast po włączeniu programu. Zgodnie z uznanymi standardami branżowymi, narzędzia umożliwiają gromadzenie i raportowanie informacji o procesie. Operator może inicjować indywidualne raporty według identyfikatora partii lub zakresu dat. Narzędzia te umożliwiają użytkownikowi przeszukiwanie danych procesowych, które są zabezpieczone w relacyjnej bazie danych. Gromadzenie danych odbywa się automatycznie, a wszystkie dane przechowywane w rejestrze elektronicznym są niezmienne i mogą być eksportowane w kilku formatach. Te różne formaty umożliwiają eksportowanie danych do innych narzędzi w celu przeglądu i porównania analizy po akwizycji.
Możliwości sieciowe oprogramowania sterującego SCADA pozwalają oprogramowaniu CCP® łączyć ze sobą systemy wyższego i niższego szczebla oraz korzystać z zalet solidnej architektury sieciowej:
- Lepsza synergia procesów
- Zablokowana kontrola operacji jednostkowych
- Archiwizacja i tworzenie kopii zapasowych informacji
- Zdalne monitorowanie i sterowanie procesami
- Współdzielenie zasobów sieciowych
- Kontrola procesu przez system innej firmy (np. Distributed Control System)
Zdalny dostęp może być skonfigurowany do wyświetlania danych procesowych w czasie rzeczywistym lub dostępu do danych historycznych z dowolnej liczby systemów. Standardowa szybka komunikacja sieciowa między komputerem PC a sterownikiem PLC zapewnia niezawodne pozyskiwanie danych i szybką reakcję systemu. Zewnętrzne łącze ethernetowe umożliwia również wysyłanie danych z zapisów wsadowych do zdalnego komputera w celu trwałej archiwizacji zapisów. Wykorzystując przemysłowe standardy OPC, oprogramowanie CCP® upraszcza połączenie z siecią zakładową w celu zdalnego monitorowania i sterowania.
Secure Data Acquisition and Batch Reporting
W zestawie z oprogramowaniem CCP® znajduje się potężne narzędzie do akwizycji danych i raportowania wsadowego. Narzędzie to monitoruje proces, pozyskuje i zabezpiecza dane procesowe oraz zapewnia kompleksową ścieżkę danych dla raportów procesowych i zgodności z przepisami. Dane są zapisywane w elektronicznych rejestrach natychmiast po włączeniu programu. Zgodnie z uznanymi standardami branżowymi, narzędzia umożliwiają gromadzenie i raportowanie informacji o procesie. Operator może inicjować indywidualne raporty według identyfikatora partii lub zakresu dat. Narzędzia te umożliwiają użytkownikowi przeszukiwanie danych procesowych, które są zabezpieczone w relacyjnej bazie danych. Gromadzenie danych odbywa się automatycznie, a wszystkie dane przechowywane w rejestrze elektronicznym są niezmienne i mogą być eksportowane w kilku formatach. Te różne formaty umożliwiają eksportowanie danych do innych narzędzi w celu przeglądu i porównania analizy po akwizycji.
General description
Jedna platforma oprogramowania dla naszych w pełni zautomatyzowanych systemów
Od bioreakcji po chromatografię i filtrację z przepływem stycznym, oprogramowanieCCP® może zapewnić jeden znajomy interfejs, aby uprościć zarządzanie oprogramowaniem i zmniejszyć krzywe uczenia się od rozwoju procesu do procesów produkcyjnych na dużą skalę.
Oprogramowanie Common Control Platform®(CCP®) jest idealne dla przemysłu biofarmaceutycznego, gdzie wymagana jest niezawodność, elastyczność i łączność między różnymi systemami wyższego i niższego szczebla. Umożliwia sterowanie wszystkimi procesami za pomocą jednego systemu automatyzacji, gromadzenia danych i raportowania partii. Aplikacje opracowane w laboratorium mogą być szybko, łatwo i ekonomicznie skalowane do poziomu produkcyjnego przy zmniejszonym wysiłku związanym z rozwojem procesu.
Od bioreakcji po chromatografię i filtrację z przepływem stycznym, oprogramowanieCCP® może zapewnić jeden znajomy interfejs, aby uprościć zarządzanie oprogramowaniem i zmniejszyć krzywe uczenia się od rozwoju procesu do procesów produkcyjnych na dużą skalę.
Oprogramowanie Common Control Platform®(CCP®) jest idealne dla przemysłu biofarmaceutycznego, gdzie wymagana jest niezawodność, elastyczność i łączność między różnymi systemami wyższego i niższego szczebla. Umożliwia sterowanie wszystkimi procesami za pomocą jednego systemu automatyzacji, gromadzenia danych i raportowania partii. Aplikacje opracowane w laboratorium mogą być szybko, łatwo i ekonomicznie skalowane do poziomu produkcyjnego przy zmniejszonym wysiłku związanym z rozwojem procesu.
Other Notes
Software Specifications
Operating System: Microsoft Windows® IoT Enterprise LTSC
Base Control Platform: GE iFIX software (standard, others available upon request).
Graphical User Interface
Recipe Edit
Recipe Run Task
Data Acquisition
Security
Batch Reporting
Operation
Regulatory Information
CCP® software facilitates 21 CFR Part 11, was developed according to GAMP 5 guidelines, and adheres to industry standards for nomenclature for batch control operations per ANSI/ISA-S88.01-1995.
Systems:
Operating System: Microsoft Windows® IoT Enterprise LTSC
Base Control Platform: GE iFIX software (standard, others available upon request).
Graphical User Interface
- Visual indications of process change
- Real time display
- Icon based control
- Pop up access windows
- Real time and historical display
Recipe Edit
- 6 programmable phases
- Recipe action groups
Recipe Run Task
- Launch individual recipes or operations
- Start
- Stop
- Jump
Data Acquisition
- Stored in Read Only Database (RDB)
- Tabular Log
- Historical trend
Security
- Username with password (managed locally or by domain)
- 4 access group levels (user configurable)
Batch Reporting
- User configurable format
- Data Query
- PDF file associated with a signature file
- Data export
Operation
- Recipe downloaded from CCP® software
- Setpoint control
- Alarm & safety control
- Recipe execution
- Data communication
- DCS Control
Regulatory Information
CCP® software facilitates 21 CFR Part 11, was developed according to GAMP 5 guidelines, and adheres to industry standards for nomenclature for batch control operations per ANSI/ISA-S88.01-1995.
Systems:
- MOBIUS® Single-Use Bioreactors
- MOBIUS® FlexReady Solution for TFF
- MOBIUS® TFF
- COGENT® Process-Scale TFF
- MOBIUS® FlexReady Solution for Chromatography
- MOBIUS® Chromatography
- COPRIME® BioChromatography
- MOBIUS® Multi-Column Chromatography
Legal Information
CCP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
COGENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
COMMON CONTROL PLATFORM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
COPRIME is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
GAMP is a registered trademark of International Society for Pharmaceutical Engineering, Inc.
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation
Related product