Merck
CC173
Zestaw hydrożelowy dECM do nerek
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Storage temp.:
2-8°C
Shipped in:
ambient
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Porcine
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
growth mode
N/A
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Mikrośrodowisko komórkowe bezpośrednio i pośrednio wpływa na zachowanie komórek zarówno na drodze biofizycznej, jak i biochemicznej. Mikrośrodowisko składa się z białek macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM), innych otaczających komórek, cytokin, czynników wzrostu, hormonów i innych czynników bioaktywnych oraz właściwości mechanicznych w skali nano/mikro, takich jak napięcie/sztywność fizyczna. Dekellularyzacja to proces stosowany w inżynierii biomedycznej w celu odizolowania natywnej macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) tkanki od zamieszkujących ją komórek, pozostawiając rusztowanie ECM oryginalnej tkanki, które można wykorzystać w hodowli komórkowej i regeneracji tkanek. W porównaniu z innymi ekstraktami z błony podstawnej pochodzącej z guza (Matrigel@), te hydrożelowe rusztowania dECM mogą zapewnić bardziej fizjologiczne środowisko o zwiększonym tempie wzrostu komórek bez użycia egzogennych czynników wzrostu. Nasze specyficzne dla tkanek zestawy hydrożeli dECM to seria natywnych roztworów białek macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) pochodzących z różnych nieuszkodzonych narządów świń (kości, serca, wątroby, nerek, jelit, skóry i płuc). Hydrożele te mogą być stosowane jako tradycyjne powłoki 2D ECM lub jako hydrożele do enkapsulacji komórek w zastosowaniach hodowli komórkowej 3D.
Application
pH: 2,0-3,0 Żelowanie: Tworzy żel Biokompatybilność: 90% żywotności komórek Sterylność: Nie wykryto grzybów ani bakterii Mykoplazma: Negatywny PRRS, PRV: Negatywny
Features and Benefits
Zdekellularyzowane rusztowanie ECM nerki do tradycyjnych zastosowań hodowli komórkowych 2D i 3D.
Preparation Note
Przechowywać wszystkie składniki zestawu dECM Gel Hydrogel Kit w temperaturze 2-8°C (nie zamrażać).
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Hydrożele są najczęściej stosowanymi systemami do hodowli komórek 3D. Dowiedz się więcej o tej technologii (czym są hydrożele? Jak je wybrać?)
Porównanie hydrożeli ze zdekellularyzowanej macierzy pozakomórkowej (dECM) z matrycami Matrigel® w predykcyjnych modelach hodowli komórkowych 3D
Hydrogela are the most widely used systems for 3D cell culture. Learn more about this technology (what are hydrogels? How to chose?)
Comparison of decellularized extracellular matrix (dECM) hydrogels to Matrigel® matrices for predictive 3D cell culture models
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
CC17304065265237536